Spezifikation
| Schmelzpunkt | 86°C |
| CAS | 16828-11-8 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 2.5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 2 kg |
| Summenformel | Al2H22O20S3 |
| MDL-Nummer | 149137 |
| InChI-Schlüssel | JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminium sulfate hexadecahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.