Learn More
Dünnes Aluminiumblech, Dicke ca. 0.5 mm, Technisch, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10447630 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
250 g, Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 10447630
Marke: Fisher Chemical A/1690/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Grau-Silber
CAS 7429-90-5
Schmelzpunkt 660°C
Siedepunkt 2327°C
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffbehälter
Form Feststoff in verschiedenen Formen
Summenformel Al
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
IUPAC-Name Aluminium
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
Formelmasse 26.97g/mol