Learn More
Aluminium-tri-sec.-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10405365 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10405365
Marke: Thermo Scientific Acros 191211000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2269-22-9 | C12H27AlO3 | 246.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2269-22-9
Summenformel C12H27AlO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.33
MDL-Nummer MFCD00009327
InChI-Schlüssel LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC-Name Aluminium;butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum tri-sec-butoxide
Farbe Gelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 200.0°C to 206.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Al)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [C2H5CH(CH3)O]3Al
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400
Menge 100 g
Beilstein 01,IV,1567
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Viskosität 1800 mPa.s (20°C)
Formelmasse 246.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.