Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen aus Aluminium
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
2 m
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminiumlegierung |
| Länge (metrisch) | 2 m |
| Produkttyp | Röhrchen |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion