Learn More
Aluminiumacetat, basisch, Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081588
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11424713
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11620.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Aluminum acetate, basic hydrate is used in medicine as an astringent and an antiseptic. It is also used as a mordant in dyeing, waterproofing and fireproofing agent. Further, it acts as a disinfectant in embalming and a dusting powder. In addition to this, it is used in antiperspirants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aluminiumacetat-Basishydrat wird in der Medizin als Adstringens und Antiseptikum verwendet. Es wird auch als Beizmittel zum Färben, zum Imprägnieren und als Brandschutzmittel verwendet. Darüber hinaus wirkt es als Desinfektionsmittel bei der Einbalsamierung und als Staubpulver. Darüber hinaus wird es in Antiperspirantien eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-03-0
Summenformel C4H7AlO5
Molekulargewicht (g/mol) 162.08
MDL-Nummer MFCD00008688
InChI-Schlüssel HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Acetate, Basic Hydrate
Namenshinweis Basic hydrate
Menge 100 g
Merck Index 14,344
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
IUPAC-Name Diacetyloxyaluminum;hydrat
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum acetate, basic hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum acetate, basic hydrate