Learn More
Aluminium (Al) 200 ppm Standardlösung gemäß dem Europäischem Arzneibuch (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11484749 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11484749
Marke: Reagecon 5000200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird bei der Herstellung anderer Reagenzien und gemäß den Angaben in den einzelnen Monographien verwendet.
  • Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt) verwendet wird.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Verpackung HDPE-Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aluminium
Physikalische Form Flüssig
Verfahren EP-Grenzwerttests
Element Aluminium
Menge 100 ml