missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminum, Al/Mg, AA 6063, A96063, ARMI∣MBH

Artikelnummer. 30310686
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30310686

Marke: ARMI/MBH MBHAL606322G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Aluminum, Al/Mg, AA 6063, A96063
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Boron, Chromium, Copper, Gallium, Iron, Lead, Magnesium, Manganese, Nickel, Silicon, Tin, Titanium, Vanadium, Ytterbium, Zinc, Zirconium
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Form Disc
Dicke (metrisch) 25 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Zirconium: 0.0008%, Lead: 0.001%, Boron: 0.0014%, Tin: 0.0014%, Nickel: 0.0066%, Chromium: 0.011%, Zinc: 0.0122%, Titanium: 0.013%, Vanadium: 0.0131%, Gallium: 0.0139%, Copper: 0.023%, Manganese: 0.039%, Iron: 0.203%, Silicon: 0.47%, Magnesium: 0.56%, Ytterbium <0.001 ppm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt