Learn More
Fisherbrand™ Stativmuffen
Artikelnummer. 11547722 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Klemmschraube, Kunststoffknöpfe
Klemmschraube, Metallknöpfe
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
11547722 Klemmschraube, Kunststoffknöpfe 5 Stück
11537722 Klemmschraube, Metallknöpfe 5 Stück
10758931 Klemmschraube, Metallknöpfe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11547722
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur sicheren Befestigung von Klemmen an Laborgerüsten. Fisherbrand™ Muffen werden mit versetzten Spannbacken für höhere Festigkeit geliefert.
  • Aluminiumlegierung mit Klemmschrauben
  • Für die Verwendung mit Artikeln bis zu einem Durchmesser von 16 mm
  • Die Schrauben haben Kunststoffköpfe
Spezifikation
Menge 5/Packung
Typ Stativmuffe
Material Aluminiumlegierung
Enthält Klemmschraube, Kunststoffknöpfe
Zur Verwendung mit (Geräte) Für die Verwendung mit Stäben bis 16 mm Durchmesser