Learn More
Tenak™ Alu FlexRack für Tiefkühltruhen
Artikelnummer. 11604752 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
140 x 145 x 450 mm
140 x 145 x 725 mm
Enthält:
1 Einlegeboden und 1 Verriegelungsstange
2 Einlegeböden und 1 Verriegelungsstange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11604752
Marke: Tenak™ TE20124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Empfohlen für alle Anwendungen, bei denen eine flexible Lagerungslösung erforderlich ist. Tenak™ Alu FlexRacks für Tiefkühltruhen können für alle Kryobox-Höhen verwendet werden.
  • Verstellbare Einlegeböden
  • Lieferung mit 1 Ablage und 1 Verriegelungsstange zur Befestigung der Boxen
  • Aus Aluminium
  • Kann für alle Tiefkühltruhen verwendet werden
Spezifikation
Enthält 1 Einlegeboden und 1 Verriegelungsstange
Produkttyp Alu Flex Rack
Beschreibung FlexRack
Material Aluminium
Einschübe 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherung der Box
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhe
Menge 1 Packung
Abmessungen (L x B x H) 140 x 145 x 725 mm
Länge (metrisch) 140 mm
Breite (metrisch) 145 mm
Höhe (metrisch) 725 mm
Tiefe (metrisch) 140 mm