Learn More
Wesbart™ Teströhrchengestelle aus anodisiertem Aluminium
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
233 x 98 x 60mm
238 x 70 x 60 mm
290 x 40 x 46 mm
364 x 54 x 42mm
140 x 283 x 35 mm
165 x 30 x 165 mm
233 x 120 x 33mm
233 x 120 x 60mm
252 x 129 x 30mm
252 x 249 x 30mm
270 x 270 x 90 mm
280 x 106 x 23 mm
341 x 200 x 30mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einzel-, Doppel- oder Dreifachplattform
- Aluminium-Reagenzglasgestelle zur Lagerung von Röhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Beschreibung | Aluminum Test Tube Rack |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Aufnahmevermögen | Tubes (20 mm) |
| Positionen | 50 |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 283 x 35 mm |
| Höhe (metrisch) | 35 mm |
| Mehr anzeigen |