Learn More
Nickel Electro™ BASIN STAINLESS STEEL ROUND BOTTOM WITH SPOUT
Artikelnummer. 12797376 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12797376 250 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12797376
Marke: Nickel Electro™ 798
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Immun gegen Sterilisationslösungen und eine Vielzahl anorganischer Chemikalien. Die Nickel Electro™ Metalware Range™ Edelstahl-Verdampfungsschale mit Ausguss ist schnell zu reinigen und hat ein attraktives, glänzendes Aussehen. Das macht sie zur Wahl für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Helle, nicht magnetische Oberfläche
  • Korrosionsbeständig
  • Extrem langlebig
  • Immun gegen Sterilisationslösungen, die meisten organischen Chemikalien und Farbstoffe sowie gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien
Spezifikation
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Typ Verdampfungsschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit
Enthält Ausguss
Ausführung der Innenwände Hell, nicht magnetisch
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +550 °C
Dicke 0.5 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm