Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403695
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15403695 2000 ml 1 Stück
15463685 125 mL 1 Stück
15473685 250 ml 1 Stück
15483685 500 mL 1 Stück
15493685 1000 mL 1 Stück
5 options
Nicht empfohlen für die Verwendung bei hohen Temperaturen
Artikelnummer. 15403695
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039050.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nicht empfohlen für die Verwendung bei hohen Temperaturen
Die Ausgießlippe ermöglicht das einfache Ausgießen von Flüssigkeiten in andere Behälter.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ein stark undurchlässiger Oxidfilm (etwa 5 nm dick) ist beständig gegen Korrosion durch Meerwasser und andere wässrige und chemische Lösungen
  • Aluminium bietet chemische Stabilität in Gegenwart der meisten organischen Verbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Ausgusslippe
Außendurchmesser (metrisch) Top: 137 mm; Bottom: 117 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Aluminum
Höhe (metrisch) 171 mm
Typ Becher