Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Ein stark undurchlässiger Oxidfilm (etwa 5 nm dick) ist beständig gegen Korrosion durch Meerwasser und andere wässrige und chemische Lösungen
- Aluminium bietet chemische Stabilität in Gegenwart der meisten organischen Verbindungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Ausgusslippe |
| Außendurchmesser (metrisch) | Oben:63 mm; Boden:57 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Aluminium |
| Höhe (metrisch) | 92 mm |
| Typ | Becher |