Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6685012
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nicht empfohlen für die Verwendung bei hohen Temperaturen
Artikelnummer. 15463685
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039046.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nicht empfohlen für die Verwendung bei hohen Temperaturen
Die Ausgießlippe ermöglicht das einfache Ausgießen von Flüssigkeiten in andere Behälter.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ein stark undurchlässiger Oxidfilm (etwa 5 nm dick) ist beständig gegen Korrosion durch Meerwasser und andere wässrige und chemische Lösungen
  • Aluminium bietet chemische Stabilität in Gegenwart der meisten organischen Verbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Mit Ausgusslippe
Außendurchmesser (metrisch) Oben:56 mm; Boden:48 mm
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 57 mm
Typ Becher