Learn More
Fisherbrand™ Bijou-Röhrchen aus Aluminium
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
7 ml
14 ml
Menge:
20/Pckg.
288/Packung
288/Pckg.
Packungsgröße:
20 Stück
288 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 7 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für alle Pharma-, Medien-, Diagnose- und Probenentnahmeanwendungen |
| Flaschenhalstyp | Schraube |
| Gewindetyp | Schraube |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |