Beschreibung
- Mit Schraubhals
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
- Mit Aluminiumkautschuk ausgekleideten Kappen
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 7 ml |
| Flaschenhalstyp | Schraubgewinde |
| Gewindetyp | Schraube |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Menge | 20/Pckg. |
| Mehr anzeigen |