Learn More
Fisherbrand™ Bijou-Röhrchen aus Aluminium
Artikelnummer. 14893562 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
7 ml
14 ml
Menge:
20/Pckg.
288/Packung
288/Pckg.
Packungsgröße:
20 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 14893562
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für die Lagerung von pathologischen Medien. Die Fisherbrand™ Klarglasfläschchen werden aus klarem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.
  • Mit Schraubhals
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
  • Mit Aluminiumkautschuk ausgekleideten Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 14 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für alle Pharma-, Medien-, Diagnose- und Probenentnahmeanwendungen
Flaschenhalstyp Screw
Gewindetyp Schraube
Verschlussmaterial Aluminium
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 65 mm
Menge 288/Packung
Typ Bijou Vial
Verschlussgröße 28 mm