Learn More
Brady™ Sicherheitsblockierbügel aus Aluminium, blanko
Artikelnummer. 15653517
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Silber
Packungsgröße:
1 PK
5 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
15653517 Silber 5 Stück
15663517 Grün 5 Stück
11791316 Grün 1 PK
11771316 Silber 1 PK
11791326 Rot 1 PK
15633527 Rot 5 Stück
6 options
Artikelnummer. 15653517
Marke: Brady™ 225196
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombinieren Sie diese leeren Verschlüsse mit Ihren eigenen kundenspezifischen Etiketten.
  • Aluminium
  • 6 Vorhängeschlösser können angebracht werden
Spezifikation
Produkttyp Blanker Sicherheits-Verriegelungshaspen
Alternate Part Number 225196
Farbe Silber
Material Aluminium
Tiefe (metrisch) 4,7 mm
Durchmesser (metrisch) Bügel 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für blanke Sicherheits-Verriegelungshaspen
Höhe (metrisch) 184,1 mm
Menge 5/Packung
Breite (metrisch) 76,2 mm