Learn More
Buerkle™ Aluminium-Flasche mit UN-Zulassung
Artikelnummer. 10250082 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10250082 500 ml 1 Stück
10760763 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250082 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 03290500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79 €
    32.15 € / 1 Stück
    Sparen 22.64 €
    41% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Transportflaschen aus Aluminium mit Schraubverschluss lassen sich sicher und fest verschließen und sind für Verpackungstyp I (X) zugelassen. Der UN-Code ist schwarz auf die Flaschen aufgedruckt.
  • Reines Aluminium (Material AL 99.5)
  • Mit Ösen, versiegelbar|
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Silver
Enthält Ösen, versiegelbar
Höhe (metrisch) mit Verschluss 143 mm
Material Aluminium
Closure Included Yes
Höhe (metrisch) 145 mm
Durchmesser (metrisch) 80 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Kapazität (angloamerikanisch) 16.91 oz.
Form Round
Zertifizierung/Konformität 1B1 /x/250 xx/D/BAM 9186, UN-Zulassung