Beschreibung
ulliReines Aluminium (Material AL 99.5)/liliMit Ösen, versiegelbar|/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transport, geeignet für Lebensmittel |
| Enthält | Ösen, FKM/Viton-Dichtung |
| Material | Aluminium |
| Zertifizierung/Konformität | UN 1B1/x/250 |
| Form | Rund |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?