Learn More
Aluminiumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Alkylierung, Bromierung und Isomerisierungskatalysator in der organischen Synthese. Aluminium-Bromid wirkt als starke Lewis-Säure und wird in Lewis-säurehaltigen Reaktionen wie Epoxid-Ringöffnungen verwendet. Es wird als Katalysator für die Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktion verwendet. Es findet auch Anwendung in der Bromierung und Isomerisierungsreaktionen in der organischen Synthese. Es wird zudem in der Polymerisationsreaktion zur Herstellung von Poly(o-Xylol) aus Benzocyclobuten verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 265°C |
| Chemischer Name oder Material | Aluminum bromide |
| Schmelzpunkt | 97.5°C |
| Farbe | Orange bis Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 10 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone. |
| Formelmasse | 266.71 |
| Geruch | Pungent |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.