Learn More
Aluminum Bromide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum Bromide |
| CAS | 7727-15-3 |
| Summenformel | AlBr3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Aluminum Tribromide, Aluminum Tribromide (AlBr3), NSC 87608 |
| InChI-Formel | InChI=1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | Br[Al](Br)Br |
| IUPAC-Name | tribromoalumane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.69 |
| Formelmasse | 263.7366 |