Learn More
Bochem™ Bürettenhalter aus Aluminium
Artikelnummer. 10314271
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0 bis 13 mm
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Material Packungsgröße
10314271 0 bis 13 mm Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10314271 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5600
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Aluminium. BOCHEM™ Bürettenhalter aus Aluminium erleichtern das Dosieren abgemessener Mengen an Chemikalienlösung, indem sie die Bürette in Position halten.
Bürettenhalter aus Aluminium.
  • Aluminium
  • Fasst zwei Büretten
  • Mit Muffe
    • Mit PVC-Rollen
    • Der Abstand zwischen den Rollen beträgt 170 mm
Spezifikation
Menge Je 1
Material Aluminium
Durchmesser (metrisch) 0 bis 13 mm