Learn More
Gravis Aluminiumschraubverschlüsse
Artikelnummer. 11727235
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
28 mm
30 mm
40 mm
Auskleidungsmaterial:
Gummi
Polyethylenbeschichtetes Spanholz
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11727235
Marke: Gravis P12228S100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Flaschenhalsgrößen. Gravis Schraubverschlüsse aus Aluminium sind langlebig und belastbar.
  • Polyethylen-beschichtete Spanplattverkleidung mit einer Höchsttemperatur von 80 °C
  • Maximale Temperatur der Gummizwischenlagen 121 °C
Spezifikation
Material Aluminium
Anzahl pro Packung 100Pack
Menge 100Pack
Gewindegröße (metrisch) 28 mm
Auskleidungsmaterial Gummi
Produkttyp Schraubkappe