Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegelform aus Aluminium und Keramik
Artikelnummer. 10445831
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
25mL
40mL
60mL
80mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10445831 80mL 1 Stück
10757591 10mL 1 Stück
10383621 25mL 1 Stück
10493711 40mL 1 Stück
10291971 60mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10445831 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L ALSINTTIEGEL*B/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.19 €
    113.51 € / 1 Stück
    Sparen 9.68 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Tiegel eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegel aus Aluminium und Keramik sind beständig gegen eine Vielzahl an Säuren und Basen.
  • Konische, flache Formtiegel
  • Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
  • In einer Vielzahl an Größen lieferbar
  • Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
Spezifikation
Material Aluminium-Keramik
Kapazität (metrisch) 80mL
Product Type Tiegel
Form Konisch