Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende Tiegel aus Aluminiumkeramik mit hoher Form
Artikelnummer. 10232121
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
20mL
30mL
45mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10232121 20mL 1 Stück
10748361 10mL 1 Stück
10303821 30mL 1 Stück
10579671 45mL 1 Stück
10729131 250 ml 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10232121
Marke: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*C/1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 20mL
φ Aussen: 33/18mm
Höhe: 40mm
Spezifikation
Material Aluminium-Keramik
Kapazität (metrisch) 20mL
Product Type Tiegel
Form Konisch