Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende Tiegel aus Aluminiumkeramik mit hoher Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
20mL
30mL
45mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 30mL
φ Aussen: 38/21mm
Höhe: 47mm
Volumen: 30mL
φ Aussen: 38/21mm
Höhe: 47mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium-Keramik |
| Kapazität (metrisch) | 30mL |
| Product Type | Tiegel |
| Form | Konisch |