Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende Tiegel aus Aluminiumkeramik mit hoher Form
Beschreibung
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 45mL
φ Aussen: 42/25mm
Höhe: 54mm
Volumen: 45mL
φ Aussen: 42/25mm
Höhe: 54mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium-Keramik |
| Kapazität (metrisch) | 45mL |
| Product Type | Tiegel |
| Form | Konisch |