Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende Tiegel aus Aluminiumkeramik mit hoher Form
Artikelnummer. 10729131
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
20mL
30mL
45mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10729131
Marke: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*C/6
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 250mL
φ Aussen: 73/35mm
Höhe: 90mm
Spezifikation
Material Aluminium-Keramik
Kapazität (metrisch) 250 ml
Product Type Tiegel
Form Konisch