Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende Tiegel aus Aluminiumkeramik mit hoher Form
Artikelnummer. 10748361
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
20mL
30mL
45mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10748361
Marke: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*C/00
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 10mL
φ Aussen: 25/15mm
Höhe: 30mm
Spezifikation
Material Aluminium-Keramik
Kapazität (metrisch) 10mL
Product Type Tiegel
Form Konisch