Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende Tiegel aus Aluminiumkeramik mit hoher Form
25.60 € - 188.68 €
Spezifikation
Material | Aluminium-Keramik |
---|---|
Product Type Specs | Tiegel |
Form | Konisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10232121
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/1 |
20mL |
43.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10303821
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/2 |
30mL |
50.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10729131
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/6 |
250 ml |
188.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10579671
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/3 |
45mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10748361
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/00 |
10mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.Volumen: 250mL
φ Aussen: 73/35mm
Höhe: 90mm
Spezifikation
Aluminium-Keramik | |
Tiegel | |
Konisch |