Learn More
Haldenwanger™ Zylindrische Tiegel aus Aluminiumkeramik mit flachem Boden
Beschreibung
Mit ebenem Boden. Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 5mL
φ/H: 20/30mm
φ Innen: 16mm
Volumen: 5mL
φ/H: 20/30mm
φ Innen: 16mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium-Keramik |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Product Type | Tiegel |
| Form | Zylinder |