Learn More
Haldenwanger™ Zylindrische Tiegel aus Aluminiumkeramik mit flachem Boden
32.15 € - 153.00 €
Spezifikation
Material | Aluminium-Keramik |
---|---|
Product Type Specs | Tiegel |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10540252
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/1 |
5 ml |
32.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10252311
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/3 |
30mL |
52.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10453731
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/4 |
60mL |
69.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10048660
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/5 |
110mL |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit ebenem Boden. Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.Volumen: 30mL
φ/H: 35/50mm
φ Innen: 30mm
Spezifikation
Aluminium-Keramik | |
Tiegel | |
Zylindrisch |