Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium
Beschreibung
- Chemikalienschaufel
- Bestehend aus Aluminium
- In vielen Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 160 mL |
| Produkttyp | Spatel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 37 mm |
| Material | Aluminium |
| Länge (metrisch) | 210 mm |