Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium
Beschreibung
- Chemikalienschaufel
- Bestehend aus Aluminium
- In vielen Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 2500 mL |
| Produkttyp | Spatel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 95 mm |
| Material | Aluminium |
| Länge (metrisch) | 430 mm |