Learn More
Aluminiumchlorid, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484159
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484159 100 mL 100 Milliliter
15474159 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61582.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2581
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
Formelmasse 133.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.