Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359279 5 g 5 Gramm
11349279 50 g 50 Gramm
11369279 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088488.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Lithium sulfate, anhydrous is used to treat bipolar disorder, solar panels and the potential for a new class of battery, and used as a catalyst for the elimination reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Schmelzpunkt 190° (sublimation)
Farbe Grau bis Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.985% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 133.34
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Yellow to gray
Dichte 2.44 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum chloride