Learn More
Aluminumchloridhexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417087 5000 g 5000 Gramm
11407087 250 g 250 Gramm
11497077 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14437.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pharmazeutische Präparate aus Aluminiumchlorid-Hexahydrat werden zur Behandlung von Hyperhidrose, einer Erkrankung mit übermäßigem Schwitzen, eingesetzt Es wird auch in Deodorants, Antitranspirantpräparaten, beim Färben von Stoffen, der Raffination von Rohöl, Textilveredelung, zur Herstellung von Pergamentpapier, Konservierung von Holz und Desinfektion von Ställen eingesetzt. Es findet auch Verwendung als Reagenz in der organischen Synthese. Aluminiumchlorid-Hexahydrat ist auch bei der Wasseraufbereitung, in der Medizin und in kosmetischen Produkten nützlich.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich. Löslich in Alkohol, Äther, Glycerin, Propylenglycol und Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
pH 2.5
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
Formelmasse 241.43 (133.34 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.398
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium chloride,hexahydrate