Learn More
Aluminumchloridhexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021907
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11407087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14437.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pharmazeutische Präparate aus Aluminiumchlorid-Hexahydrat werden zur Behandlung von Hyperhidrose, einer Erkrankung mit übermäßigem Schwitzen, eingesetzt Es wird auch in Deodorants, Antitranspirantpräparaten, beim Färben von Stoffen, der Raffination von Rohöl, Textilveredelung, zur Herstellung von Pergamentpapier, Konservierung von Holz und Desinfektion von Ställen eingesetzt. Es findet auch Verwendung als Reagenz in der organischen Synthese. Aluminiumchlorid-Hexahydrat ist auch bei der Wasseraufbereitung, in der Medizin und in kosmetischen Produkten nützlich.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich. Löslich in Alkohol, Äther, Glycerin, Propylenglycol und Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
pH 2.5
Menge 250 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
Formelmasse 241.43 (133.34 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.398
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum chloride he