Learn More
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell
Artikelnummer. p-7071730 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15670820 50 g 50 Gramm
15660820 250 g 250 Gramm
15650820 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15670820
Marke: Honeywell Research Chemicals 0623250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
purum p.a., kristallisiert, ≥99.0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride Hexahydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Crystallized
Menge 50 g
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 241.43g/mol
Reinheit (%) ≥99% (AT)
Güte purum p. a
Dampfdruck 1mmHg (100°C)