Learn More
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048466
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11350799 5 g 5 Gramm
11370799 50 g 50 Gramm
11380799 250 g 250 Gramm
11360799 1 kg 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 11350799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010622.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Weiß
pH 2.5
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Formelmasse 241.43 (133.34 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9995%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.398 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.