Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, sublimiert, ≥98% , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
6 x 1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15651000
Marke: Honeywell-Fluka 11019500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wasserfrei, sublimiert, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride
Physikalische Form Anhydrous, Sublimed
Menge 500 g
Strukturformel AlCl3
UN-Nummer 1726
Formelmasse 133.34g/mol
Reinheit (%) ≥98%
Dampfdruck 1mmHg (100°C)