Learn More
VACUUBRAND™ Klemmringe aus Aluminium
Product Code. 10419122 Shop All Vacuubrand Products
Change view
Click to view available options
Größe:
45 x 62 x 16 x 22 mm
DN 20/25 mm
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
10419122 45 x 62 x 16 x 22 mm -
10518381 DN 20/25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10419122 Supplier VACUUBRAND™ Supplier No. 20660000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.70 €
    20.90 € / 1 Stück
    Sparen 4.80 €
    18% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein schneller Anschluss, der ohne Werkzeuge für weiche Dichtungen und Indiumdichtungen montiert werden kann.
  • Mit Flügelmutter
  • In zwei Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 10/16 mm
Zur Verwendung mit Für kleinen KF-Flansch
Material Aluminium
Menge Je 1
Größe 45 x 62 x 16 x 22 mm
Typ Klemmringe