Learn More
VACUUBRAND™ Klemmringe aus Aluminium
Artikelnummer. p-8007545 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Größe:
45 x 62 x 16 x 22 mm
DN 20/25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10518381
Marke: VACUUBRAND™ 20660001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein schneller Anschluss, der ohne Werkzeuge für weiche Dichtungen und Indiumdichtungen montiert werden kann.
  • Mit Flügelmutter
  • In zwei Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 20/25 mm
Zur Verwendung mit Für kleinen KF-Flansch
Material Aluminium
Menge Je 1
Größe DN 20/25 mm
Typ Klemmringe