Learn More
Azpack™ Aluminium-Crimpverschlüsse
Artikelnummer. 10294854
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
13 mm
20 mm
Volumen (metrisch):
13 mm
5, 10, 20 ml
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Volumen (metrisch) Packungsgröße
10294854 13 mm 13 mm 500 Stück
11318133 20 mm 5, 10, 20 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294854 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 10294854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00 €
    66.56 € / 500 Stück
    Sparen 28.44 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Versiegelt Gefriertrocknungs- und Injektionsfläschchen. Azpack™ Aluminium Bördeldichtungen verhindern das Auslaufen gefährlicher und biologischer Produkte.
  • Zur Verwendung mit durchsichtigen, neutralen Glasfläschchen
  • Aluminium
  • 500/Packung
Spezifikation
Farbe Silber
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Aluminium
Volumen (metrisch) 13 mm
Verschlusstyp Bördelverschluss