Learn More
Thermo Scientific™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vorangebrachten Septen für Fläschchen im Format 12 x 32 mm
Artikelnummer. 12403738
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Rot, Weiß
Silber
Silber, Schwarz
Septum:
Schwarzes Viton Elastomer
Septen aus Polypropylen
Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Septum unitSize
12403738 Silber Septen aus Polypropylen 100 Stück
12443738 Gelb, Rot, Weiß Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon 100 Stück
12413778 Silber, Schwarz Schwarzes Viton Elastomer 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12403738 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C40113A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
  • Versiegelungen aus eloxiertem Aluminium sind für alle 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss geeignet.
  • Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
  • Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Silver
Beschreibung Septen aus Polypropylen; silberne Versiegelung aus Aluminium
Farbe Silber
Material Polypropylen, Aluminium
Septum Septen aus Polypropylen
Produktlinie National
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 x 32 Fläschchen
Produkttyp Bördelverschluss