Learn More
Thermo Scientific™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vorangebrachten Septen für Fläschchen im Format 12 x 32 mm
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Rot, Weiß
Silber
Silber, Schwarz
Septum:
Schwarzes Viton Elastomer
Septen aus Polypropylen
Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
- Versiegelungen aus eloxiertem Aluminium sind für alle 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss geeignet.
- Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
- Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Silver |
| Beschreibung | Septa aus schwarzem Viton Elastomer; silberne Versiegelung aus Aluminium |
| Material (Auskleidung) | Aluminum |
| Farbe | Silber, Schwarz |
| Material | Viton Elastomer, Aluminium |
| Septum | Schwarzes Viton Elastomer |
| Produktlinie | National |
| Typ | Bördelverschluss |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 x 32 Fläschchen |