Learn More
Cole Parmer™ Wägeschalen aus Aluminium, mit geriefter Wand und Lasche
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
- Einwegprodukt
- Gewellte Wand für Steifigkeit.
- Fingergriff für verbesserte Handhabung und Beschriftung.
- Robustes Aluminium für anspruchsvolle Anwendungen.
- Abgewinkelte Seiten für einfache Trennung.
- Kein Ölrückstand, keine Vinylbeschichtung, um Kontaminationsprobleme zu vermeiden
- Glatter Boden.
- Geeignet für verschiedenste Anwendungen wie Wiegen, Feuchtigkeitsprüfung, Abwasseranalyse sowie chemische und pharmazeutische Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Wägeschale |
| Enthält | Registerkarte |
| Menge | 100/Packung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Tiefe (metrisch) | 1,3 cm |
| Mehr anzeigen |