Learn More
Cole Parmer™ Wägeschalen aus Aluminium, mit geriefter Wand und Lasche
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
60 mL
80 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Gewellte Wand für Steifigkeit.
- Fingergriff für verbesserte Handhabung und Beschriftung.
- Robustes Aluminium für anspruchsvolle Anwendungen.
- Abgewinkelte Seiten für einfache Trennung.
- Kein Ölrückstand, keine Vinylbeschichtung, um Kontaminationsprobleme zu vermeiden
- Glatter Boden.
- Geeignet für verschiedenste Anwendungen wie Wiegen, Feuchtigkeitsprüfung, Abwasseranalyse sowie chemische und pharmazeutische Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Wägeschale |
| Enthält | Registerkarte |
| Menge | 100/Packung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,594 in. |
| Tiefe (metrisch) | 1,6 cm |
| Mehr anzeigen |