Learn More
KGW Isotherm™ Cryolab Kolben aus Aluminium
Artikelnummer. 10236434
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10236434 2100 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10236434 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 10311
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 105mm
Innenhöhe (metrisch) 500mm
Höhe (metrisch) 550mm
Basismaterial Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 2100 mL
Innendurchmesser (metrisch) 77 mm
Material Aluminium